Learn More
5-Amino-1H-benzotriazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376946
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11376946 1 g 1 Gramm
11386946 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11376946
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06660.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3325-11-9 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
5-Amino-1H-benzotriazole is used as azole building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Amino-1H-benzotriazol wird als Azol-Baustein verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3325-11-9
Summenformel C6H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD00047209
InChI-Schlüssel XSFHICWNEBCMNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 1h-benzotriazol-6-amine, 1h-benzotriazol-5-amine, 5-amino-1h-benzotriazole, 2h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-5-amine, benzotriazole-5-ylamine, 3h-1,2,3-benzotriazol-5-amine, 5-amino benzotriazole
PubChem CID 76844
IUPAC-Name 2H-Benzotriazol-5-Amin
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1H-benzotriazole
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 121262
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%