Learn More
5-Amino-1H-imidazol-4-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30463309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463309 4 x 25 mg -
30049196 100 mg 100 Milligramm
30050451 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463309 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1289.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Amino-1H-imidazol-4-carboxamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
CAS 360-97-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 N4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dacarbazine Imp. B (EP), Dacarbazine USP Related Compound A, Dacarbazine USP RC A, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Temozolomide Imp A (EP), Dacarbazine Related Compound A, Dacarbazine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES NC(=O)c1nc[nH]c1N
IUPAC-Name 5-Amino-1H-imidazol-4-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 126,0542 g/mol