Learn More
5-Amino-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044485
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11346966 5 g 5 Gramm
11356966 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11346966
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06705.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 19335-11-6 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19335-11-6
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.154
MDL-Nummer MFCD00037975
InChI-Schlüssel XBTOSRUBOXQWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindazole, 5-amino-1h-indazole, 2h-indazol-5-amine, 5-indazolamine, 1h-indazole-5-amine, 1h-indazol-5-ylamine, indazol-5-ylamine, 1h-indazole, 5-amino, 5-aminobenzopyrazole, 5-amino-indazole
PubChem CID 88012
IUPAC-Name 1H-Indazol-5-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)C=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1H-indazole
Schmelzpunkt 172°C to 178°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3259
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%