Learn More
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032027
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15426157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33344.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.166 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42933-43-7
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
MDL-Nummer MFCD03617969
InChI-Schlüssel YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
PubChem CID 3841102
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-amin
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 97%