Learn More
5-Amino-2,4-dichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30311012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311012 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6047202.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
CAS 5177-27-5
Summenformel C4H3Cl2N3
Menge 2.5 g
Synonym 2,4-Dichloro-5-pyrimidinamine, NSC 86381
InChI-Formel InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
SMILES Nc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichloropyrimidin-5-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 163.99
Formelmasse 162.9704