Learn More
5-Amino-2-brombenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30309298
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309298 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60249010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-bromobenzoic Acid
CAS 2840-02-0
Summenformel C7H6NO2Br
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Amino-2-Brombenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
Formelmasse 214.9582