Learn More
5-Amino-2-chlorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30315103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315103 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60409510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid
CAS 89-54-3
Summenformel C7H6ClNO2
Menge 10 g
Synonym 2-Chloro-5-aminobenzoic Acid, 3-Amino-6-chlorobenzoic Acid, 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid, NSC 25172
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Amino-2-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
Formelmasse 171.0087