Learn More
5-Amino-2-hydroxybenzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-hydroxybenzonitrile |
| CAS | 87029-84-3 |
| Summenformel | C7 H6 N2 O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,10H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)c(c1)C#N |
| IUPAC-Name | 5-Amino-2-hydroxybenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.135 |
| Formelmasse | 134.048 |