Learn More
5-Amino-2-hydroxybenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30310982
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310982 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310982 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA576885500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-hydroxybenzonitrile
CAS 87029-84-3
Summenformel C7 H6 N2 O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,10H,9H2
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C#N
IUPAC-Name 5-Amino-2-hydroxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 134.135
Formelmasse 134.048