missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-2-hydroxybenzonitril, TRC

Artikelnummer. 30321618
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321618 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30321618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5768851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-hydroxybenzonitrile
CAS 87029-84-3
Summenformel C7 H6 N2 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3,10H,9H2
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C#N
IUPAC-Name 5-Amino-2-hydroxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 134.135
Formelmasse 134.048
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.