Learn More
5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronsäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30319256
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30319256 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6279831G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 117098-93-8
Summenformel C7H8BNO2 . HCl
Menge 1 g
Synonym 6-Amino-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-6-amine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc2COB(O)c2c1
IUPAC-Name 1-Hydroxy-3H-2,1-Benzoxaborol-6-Amin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 185.42
Formelmasse 185.0415