Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 2818-66-8 |
| Summenformel | C7H7N3S |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1 |
| IUPAC-Name | 5-Amino-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.21 |
| Formelmasse | 165.0361 |