Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30322338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322338 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5769651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
CAS 2818-66-8
Summenformel C7H7N3S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
SMILES Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1
IUPAC-Name 5-Amino-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
Formelmasse 165.0361