Learn More
5-Amino-2-methylbenzolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30318434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318434 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6146681G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 6973-09-7
Summenformel C7 H10 N2 O2 S
Menge 1 g
Synonym 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 5-amino-2-methylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
Formelmasse 186.0463