Learn More
5-Amino-2-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30315543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315543 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6143805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylbenzoic Acid
CAS 2840-04-2
Summenformel C8H9NO2
Menge 5 g
Synonym 3-Amino-6-methylbenzoic Acid, 5-Amino-o-toluic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1C(=O)O
IUPAC-Name 5-Amino-2-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633