Learn More
5-Amino-2-(Methylthio)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15535886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
15535886 250 mg 250 Milligramm
15525886 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15535886 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449822500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Chemical Identifiers
CAS 42382-46-7
Summenformel C5H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 141.19
MDL-Nummer MFCD10697095
InChI-Schlüssel NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
PubChem CID 12215991
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylpyrimidin-5-amin
SMILES CSC1=NC=C(N)C=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 141.19
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke