Learn More
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326986 5 g 5 Gramm
11316986 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06752.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96799-03-0 | C7H7N3S | 165.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96799-03-0
Summenformel C7H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00051815
InChI-Schlüssel TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-2-thienyl pyrazole, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 3-2-thienyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-2-thienyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, gnf-pf-1850, 5-amino-3-thien-2-yl pyrazole, 5-amino-3-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 523184
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 101°C to 103°C
Menge 5 g
Beilstein 4399374
Formelmasse 165.21
Reinheit (%) 98%