Learn More
5-Amino-3-(4 -Fluorophenyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455597 1 g 1 Gramm
15465597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32830.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 72411-52-0 | C9H8FN3 | 177.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72411-52-0
Summenformel C9H8FN3
Molekulargewicht (g/mol) 177.18
MDL-Nummer MFCD01023677
InChI-Schlüssel QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluoro-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-fluorophenyl pyrazole-5-ylamine
PubChem CID 2759138
IUPAC-Name 5-(4-Fluorphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 1 g
Formelmasse 177.18
Reinheit (%) 97%