Learn More
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420389
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420389 5 g 5 Gramm
15430389 25 g 25 Gramm
15440389 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63605.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-18-6
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
MDL-Nummer MFCD00020727
InChI-Schlüssel FMKMKBLHMONXJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl, 1-phenyl-3-methyl-5-aminopyrazole, 3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine, 5-methyl-2-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-phenyl-3-methyl-5-amino pyrazole, unii-x6087geb2p, pyrazole, 5-amino-3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-5-amine, 3-methyl-1-phenyl
PubChem CID 70801
IUPAC-Name 5-Methyl-2-Phenylpyrazol-3-Amin
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Farbe Braun bis gelb
Menge 5 g
Beilstein 140666
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Fest