Learn More
5-Amino-3-methylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30311798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311798 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61748025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-methylpyrazole
CAS 31230-17-8
Summenformel C4 H7 N3
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
SMILES Cc1cc(N)n[nH]1
IUPAC-Name 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Molekulargewicht (g/mol) 97.12
Formelmasse 97.064