Learn More
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450601 25 g 25 Gramm
11430601 1 g 1 Gramm
11440601 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450601 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20095.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118430-73-2
Summenformel C8H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.23
MDL-Nummer MFCD00068002
InChI-Schlüssel XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Menge 25 g
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-2-Methylpyrazol-3-Amin
Formelmasse 153.22
Reinheit (%) 98%