Learn More
5-Amino-4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11946551 1 g 1 Gramm
11956551 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442520010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 39906-04-2
Summenformel C5H5Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 178.02
InChI-Schlüssel FKRXXAMAHOGYNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 2-methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-amine, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, pubchem6960, acmc-209j8x, ksc496o2d, fkrxxamahogynt-uhfffaoysa
PubChem CID 736674
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin-5-Amin
SMILES CC1=NC(=C(C(=N1)Cl)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-4, 6-dichloro-2-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 178.02
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke