Learn More
5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411567
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11411567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24985.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5413-85-4
Summenformel C4H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.99
MDL-Nummer MFCD00006108
InChI-Schlüssel NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
IUPAC-Name 4,6-Dichloropyrimidin-5-Amin
SMILES NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Geruch Irritating
Menge 5 g
Beilstein 126885
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164
Reinheit (%) ≥98%