missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7027919
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11401567

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24985.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5413-85-4
Summenformel C4H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.99
MDL-Nummer MFCD00006108
InChI-Schlüssel NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
IUPAC-Name 4,6-Dichloropyrimidin-5-Amin
SMILES NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
Beilstein 126885
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt