Learn More
5-Amino-4H-1,2,4-triazol-3-thiol, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10669724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10669724 250 mg 250 Milligramm
10196962 1 g 1 Gramm
10596995 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669724 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00513CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16691-43-3
Summenformel C2H4N4S
Molekulargewicht (g/mol) 116.14
MDL-Nummer MFCD00005231
InChI-Schlüssel WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
IUPAC-Name 5-Amino-1,2-Dihydro-1,2,4-Triazol-3-Thion
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
Menge 250 mg
Formelmasse 116.15