Learn More
5-Aminoisochinolin, TRC
Artikelnummer. 30315303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315303 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA611770250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoisoquinoline
CAS 1125-60-6
Summenformel C9 H8 N2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2cnccc12
IUPAC-Name Isochinolin-5-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Formelmasse 144.0687