Learn More
5-Aminoimidazol-4-carboxamid 1-beta-D-ribofuranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450387
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15450387 50 mg 50 Milligramm
15440387 200 mg 200 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15450387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64720.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aktivator der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Aminimidazol-4-carboxamid1-beta-D-ribofuranosid wird als zelldurchlässiger Aktivator der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) verwendet, einem metabolischen Hauptregler, der in Zeiten reduzierter Energieverfügbarkeit aktiviert wird (hohe zelluläre AMP:ATP-Verhältnisse) und zur Hemmung anaboler Prozesse dient. In-vivo-pharmakologische Aktivierung von AMPK mit AICAR-Mimics-Übung und löst die insulinunabhängige Glukoseaufnahme durch die Skelettmuskulatur aus.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 2 mg/ml. Löslich in Wasser oder Ethanol bei weniger als 1 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-69-2
Summenformel C9H14N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
MDL-Nummer MFCD00869751
InChI-Schlüssel RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Synonym acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
IUPAC-Name 5-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]Imidazol-4-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Schmelzpunkt 214°C to 215°C
Farbe Braun
Menge 50 mg
Merck Index 14,16
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 2mg/ml; Soluble in water or ethanol at less than 1mg/ml
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-amino-1-.beta.-D-ribofuranosyl-1H-Imidazole-4-carboxamide