Learn More
5-Aminimidazol-4-carboxamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173114 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10173114 5 g Glasflasche 5 Gramm
10183114 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10173114
Marke: Thermo Scientific Acros 397550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 360-97-4 | C4H6N4O | 126.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 360-97-4
Summenformel C4H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD02181040
InChI-Schlüssel DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoimidazole-4-carboxamide, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-amino-5-imidazolecarboxamide, 5-amino-4-imidazolecarboxamide, colahepat, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, aica, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino, diazol-c, 4-carbamoyl-5-aminoimidazole
PubChem CID 9679
ChEBI CHEBI:2030
IUPAC-Name 4-Amino-1H-Imidazol-5-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164.0°C to 170.0°C
Farbe Grau bis Violett
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.