Learn More
5-Aminisochinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324514
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324514 1 g 1 Gramm
11334514 5 g 5 Gramm
11344514 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11324514
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01223.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1125-60-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1125-60-6
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
MDL-Nummer MFCD00006907
InChI-Schlüssel DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
PubChem CID 70766
IUPAC-Name Isochinolin-5-Amin
SMILES NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoisoquinoline
Schmelzpunkt 126°C to 131°C
Menge 1 g
Beilstein 114465
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 99%