missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Aminochinolin, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3756831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10673785 1 g Glasflasche 1 Gramm
10715135 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10673785

Marke: Thermo Scientific Acros 104600010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 611-34-7
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
MDL-Nummer MFCD00006797
InChI-Schlüssel XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
IUPAC-Name Chinolin-5-Amin
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Aminoquinoline
Schmelzpunkt 106.0°C to 109.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 310.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 22, 445
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) ≥96.0% (GC)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.