Learn More
5-(Aminosulfonyl)-1-Methyl-1H-pyrrole-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10243812 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10243812 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP01488DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 306936-62-9
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H8N2O4S
MDL-Nummer MFCD02677728
Menge 1 g
Synonym 5-aminosulfonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-5-sulfamoyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 5-aminosulfonyl-1-methyl, 5-aminosulphonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid
InChI-Schlüssel HIUOQXPHVZAOBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC=C1S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name 1-Methyl-5-sulfamoylpyrrol-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 204.2
PubChem CID 2743018
Formelmasse 204.21
Reinheit (%) 97%