Learn More
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436949 250 mg 250 Milligramm
15426949 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65513.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.40 €
    394.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 84.75 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2353-33-5
Summenformel C9H13N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
MDL-Nummer MFCD00006547
InChI-Schlüssel CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonym decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Aza-2'-deoxycytidine
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 617982
Merck Index 14,2853
Formelmasse 228.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver