Learn More
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10091544 10 mg Glasflasche 10 Milligramm
10356584 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 10091544
Marke: Thermo Scientific Acros 396810100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2353-33-5
Summenformel C9H13N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
MDL-Nummer MFCD00006547
InChI-Schlüssel CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonym decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aza-2′-deoxycytidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Weiß bis braun
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg
Merck Index 15, 2856
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 228.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.