Learn More
5-Aza-2'-desoxyuridin (nur Beta-Isomer), TRC
Artikelnummer. 30332180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332180 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79712510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aza-2'-deoxyuridine (Beta Isomer Only)
CAS 25501-08-0
Summenformel C8 H11 N3 O5
Menge 10 mg
Synonym 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Aza-2’-deoxy-β-uridine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O5/c12-2-5-4(13)1-6(16-5)11-3-9-7(14)10-8(11)15/h3-6,12-13H,1-2H2,(H,10,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=NC(=O)NC2=O
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 229.19
Formelmasse 229.07