Learn More
5-Aza-2'-desoxyuridin (nur Beta-Isomer), TRC
Artikelnummer. 30332895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332895 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7971251MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aza-2'-deoxyuridine (Beta Isomer Only)
CAS 25501-08-0
Summenformel C8 H11 N3 O5
Menge 1 mg
Synonym 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Aza-2’-deoxy-β-uridine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O5/c12-2-5-4(13)1-6(16-5)11-3-9-7(14)10-8(11)15/h3-6,12-13H,1-2H2,(H,10,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=NC(=O)NC2=O
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 229.19
Formelmasse 229.07