Learn More
5-Azacytidin 2', 3'5'-O-Triacetat, TRC
Artikelnummer. 17967204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967204 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17967204 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7960305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
CAS 10302-78-0
Summenformel C14H18N4O8
Menge 5 mg
Synonym 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, 2',3',5'-triacetate (7CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, triacetate (ester) (8CI), 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2',3',5'-Triacetetyl-5-azacytidine, 2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N4O8/c1-6(19)23-4-9-10(24-7(2)20)11(25-8(3)21)12(26-9)18-5-16-13(15)17-14(18)22/h5,9-12H,4H2,1-3H3,(H2,15,17,22)/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R)-3,4-Diacetyloxy-5-(4-Amino-2-oxo-1,3,5-Triazin-1-yl)Oxolan-2-yl]Methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 370.31
Formelmasse 370.1125