Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Azacytidin, 99 %
Artikelnummer. p-61545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10003160
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226620500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5-Azacytidin (CAS-Nr. 320-67-2) ist ein chemisches Analogon von Zytidin, das als Inhibitor der Aktivität von DNA-Methyltransferase fungiert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
5-Azacytidin ist ein chemisches Analogon des Nukleosids Zytidin, das in die DNA diffundiert und die DNA-Methylierung hemmt.
Bei niedrigen Dosen bindet 5-Azacytidin irreversibel das Enzym DNA-Methyltransferase (DNMT).
Anwendungen
5-Azacytidin dient zur Unterscheidung von Kardiomyozyten von mesenchymalen Stammzellen.
Es wurde als wirksamer DNMT-Inhibitor bei der Untersuchung der Proliferation von Tumorzellen und der Induktion der Genexpression nach der Demethylierung eingesetzt
5-Azacytidin kann Histon-Modifikationsmuster global modifizeiren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-67-2
Summenformel C8H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.21
MDL-Nummer MFCD00006539
InChI-Schlüssel NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Synonym 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
PubChem CID 9444
ChEBI CHEBI:2038
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Azacytidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228.0°C to 230.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 15, 884
Spezifische Drehung + 40.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 244.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Azacytidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.