Learn More
5-[(Benzoylamino)-methyl]-thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2701337
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10160972 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10242642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10160972
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM04426CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 138872-44-3
Summenformel C12H10ClNO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 315.786
MDL-Nummer MFCD00052130
InChI-Schlüssel VGSWVDWOXYTAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonylchloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-benzoylamino methyl, 5-phenylformamido methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulphonyl chloride, pubchem5470, acmc-20c3wu, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 2778878
IUPAC-Name 5-(Benzamidomethyl)Thiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 315.8
Reinheit (%) 97%