Learn More
5-Benzoylpentansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11328085 5 g 5 Gramm
11318085 1 g 1 Gramm
11338085 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11328085 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08290.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4144-62-1 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4144-62-1
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00014380
InChI-Schlüssel AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzoylpentanoic acid, 5-benzoylvaleric acid, delta-benzoylvaleric acid, 5-benzoylpentanoicacid, 6-benzoylpentanoic acid, acmc-1akf8, 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid, 6-oxo-6-phenyl hexanoic acid, 6-keto-6-phenyl-hexanoic acid
PubChem CID 223595
IUPAC-Name 6-oxo-6-phenylhexanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Benzoylpentanoic acid
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 5 g
Beilstein 1961325
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 99%