Learn More
5-Benzylhydantoin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Benzyl Hydantoin |
| CAS | 3530-82-3 |
| Summenformel | C10 H10 N2 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 5-(phenylmethyl)-, Hydantoin, 5-benzyl- (7CI,8CI), 5-(Phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione, 5-Benzyl hydantoin, 5-Benzylhydantoin, Benzylhydantoin, DL-5-Benzylhydantoin, NSC 30459, NSC 50842, 5-(Phenylmethyl)imidazolidine-2,4-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c13-9-8(11-10(14)12-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H2,11,12,13,14) |
| SMILES | O=C1NC(Cc2ccccc2)C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 5-Benzylimidazolidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.2 |
| Formelmasse | 190.0742 |