Learn More
5-Benzyloxy-6-Azaindol-3-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449290 1 g 1 Gramm
11439290 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449290 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50173.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56795-92-7 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56795-92-7
Summenformel C15H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.273
MDL-Nummer MFCD00191784
InChI-Schlüssel OZWLZROTVDCROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 5-phenylmethoxy pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,97, 5-phenylmethoxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,5-phenylmethoxy
PubChem CID 5114536
IUPAC-Name 5-Phenylmethoxy-1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC=C3C(=C2)C(=CN3)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 252.28
Reinheit (%) 96%