Learn More
5-Benzyloxyindol-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354464 5 g 5 Gramm
11364464 250 mg 250 Milligramm
11344464 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354464 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01117.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6953-22-6 | C16H13NO2 | 251.285 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6953-22-6
Summenformel C16H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 251.285
MDL-Nummer MFCD00014562
InChI-Schlüssel DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-phenylmethoxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-3-formylindole, 5-benzyloxy-indole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-3-formyl-1h-indole, 5-benzyloxy-3-indolecarboxaldehyde, 5-benzyloxy indole-3-carboxyaldehyde
PubChem CID 81398
IUPAC-Name 5-Phenylmethoxy-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 239°C to 242°C
Menge 5 g
Beilstein 208873
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 98%