Learn More
5-Benzyloxyindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-65586 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10056013 5 g 5 Gramm
10016063 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10056013 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1215-59-4 | C15H13NO | 223.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1215-59-4
MDL-Nummer MFCD00005676
InChI-Schlüssel JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
PubChem CID 14624
IUPAC-Name 5-Phenylmethoxy-1H-Indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Benzyloxyindole
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96°C to 102°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 6% max. Toluene (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H13NO
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform and (warm) ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 223.27
Formelmasse 223.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Benzyloxyindole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.