Learn More
5-Benzyloxytryptamin Hydrochloride, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497967 1 g 1 Gramm
15407977 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51089.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52055-23-9 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52055-23-9
Summenformel C17H19ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 302.802
MDL-Nummer MFCD00012685
InChI-Schlüssel IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxytryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hcl, 2-5-phenylmethoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, cambridge id 5119598, c17h18n2o.hcl, 5-benzyloxy-tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxy tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hydrochloridyl, 3-2-aminoethyl-5-benzyloxyindole hydrochloride
PubChem CID 2828785
IUPAC-Name 2-(5-Phenylmethoxy-1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Schmelzpunkt 259°C to 263°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 302.8
Reinheit (%) 98%