Learn More
5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazol[4,3-c]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15522313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15522313 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15522313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450020010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
CAS 230301-11-8
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H17N3O2
Menge 1 g
Synonym tert-butyl 6,7-dihydro-1h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 6,7-dihydro-2h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 2h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo-4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, t-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate
InChI-Schlüssel BHYPERDTLBCHAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)C=NN2
IUPAC-Name Tert-Butyl 1,4,6,7-Tetrahydropyrazolo[4,3-c]Pyridin-5-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 223.27
PubChem CID 10398680
Formelmasse 223.27
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke