Learn More
Alfa Aesar™ 5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzolboronsäure-Hemi-Ester, 98+ %
Artikelnummer. 15470176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470176 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15470176 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H52890.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzolboronsäure-Hemi-Ester wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln fernhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
CAS 850568-79-5
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Summenformel C12H16BNO4
MDL-Nummer MFCD06659853
Menge 250 mg
Synonym 6-boc-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, 5-boc-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid, dehydrate, tert-butyl 1-hydroxy-1,3-dihydrobenzo c 1,2 oxaborol-6-yl carbamate, tert-butyl n-1-hydroxy-3h-2,1-benzoxaborol-6-yl carbamate, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, n-boc protected, 5-amino-2-hydroxymethyl benzeneboronic acid, dehydrate, n-boc protected, 5-boc-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid dehydrate, tert-butyl n-1-oxidanyl-3h-2,1-benzoxaborol-6-yl carbamate, 5-boc-amino-2-hydroxymethyl benzeneboronic acid hemiester, 5-boc-amino-2-hydroxymethyl benzeneboronic acid hemiester, 98+%
InChI-Schlüssel PHTYIDJNPFQYPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC2=C(COB2O)C=C1
IUPAC-Name Tert-Butyl N-(1-Hydroxy-3H-2,1-Benzoxaborol-6-yl)Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 249.07
PubChem CID 44119625
Formelmasse 249.07
Reinheit (%) ≥98%