Learn More
5-((BOC-Amino)methyl)furan-2-boronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-((BOC-Amino)methyl)furan-2-boronic Acid |
| CAS | 1072946-49-6 |
| Summenformel | C10H16BNO5 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-[(5-Borono-2-furanyl)methyl]-C-(1,1-dimethylethyl)ester Carbamic Acid, C-(1,1-Dimethylethyl) N-[(5-borono-2-furanyl)methyl]carbamate, (5-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-2-yl)boronic Acid, (5-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-2-yl)boronicacid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16BNO5/c1-10(2,3)17-9(13)12-6-7-4-5-8(16-7)11(14)15/h4-5,14-15H,6H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCc1oc(cc1)B(O)O |
| IUPAC-Name | [5-[[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]furan-2-yl]boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.05 |
| Formelmasse | 241.1122 |