Learn More
5-Brom-1,2-dimethyl-1H-imidazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10316574 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10316574 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC25110DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1, 2-dimethyl-1H-imidazole
CAS 24134-09-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H7BrN2
MDL-Nummer MFCD06659905
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-1,2-dimethyl, pubchem23641, 1,2-dimethyl-5-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-bromo-1,2-dimethyl
InChI-Schlüssel WIRCWIXZNDCIST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(C)=NC=C1Br
IUPAC-Name 5-Brom-1,2-Dimethylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 175.03
PubChem CID 7204879
Formelmasse 175.03
Reinheit (%) 97%