Learn More
5-Brom-1,4-benzodioxan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463757 250 mg 250 Milligramm
11382819 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27709.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58328-39-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58328-39-5
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD03095029
InChI-Schlüssel NGOZRIZXELGVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, acmc-209m3q, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4 benzodioxine, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4-benzodioxine, 1,4-benzodioxin, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18787268
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1,4-benzodioxane
Brechungsindex 1.5955
Menge 250 mg
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 95%