Learn More
5-Brom-1,4-benzodioxan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030162
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15463757 250 mg 250 Milligramm
11382819 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15463757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27709.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58328-39-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58328-39-5
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD03095029
InChI-Schlüssel NGOZRIZXELGVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, acmc-209m3q, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4 benzodioxine, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4-benzodioxine, 1,4-benzodioxin, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18787268
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1,4-benzodioxane
Brechungsindex 1.5955
Menge 250 mg
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 95%